Learn More
2-Cyclohexyléthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307559
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
In the resolution system of (RS)-1-cyclohexylethylamine (CHEA) with (S)-mandelic acid (MA), the DCR (dielectrically controlled resolution) phenomenon was clearly observed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans le système de résolution de (RS)-1-cyclohexylethylamine (CHEA) avec de l’acide (S)-mandélique (MA), le phénomène DCR (résolution contrôlée diélectriquement) a été clairement observé.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air. Protégez-la de la lumière directe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4442-85-7
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.23
Numéro MDL MFCD00058668
Clé InChI HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride
CID PubChem 20509
Nom IUPAC 2-cyclohexylethan-1-amine
SMILES NCCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohexylethylamine
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté 97%