Learn More
Acide 2-cyanobenzénébrique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
65.80€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 138642-62-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.94 |
Numéro MDL | MFCD01632208 |
Clé InChI | NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyanobenzeneboronic acid, 2-cyanophenylboric acid, 2-cyanophenylboronicacid, 2-dihydroxyboranyl benzonitrile, boronic acid, b-2-cyanophenyl, 2-boronobenzonitrile, 2-cyanobenzene boronic acid, 2-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, cyanophenyl |
CID PubChem | 2734610 |
Nom IUPAC | Acide (2-cyanophényl)boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC=C1C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15459367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52609.03 |
1 g |
65.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15469367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52609.06 |
5 g | |||||||
Description
2-Cyanobenzeneboronic acid is useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones. It is used in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2-L’acide cyanobenzèneboronique est utile dans la synthèse des substituts indénones ou indanones. Il est utilisé dans une annulation [3+2] catalysée par rhodium avec des alcynes conduisant à des indénones substituées.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
138642-62-3 | |
146.94 | |
NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N | |
2734610 | |
OB(O)C1=CC=CC=C1C#N |
C7H6BNO2 | |
MFCD01632208 | |
2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyanobenzeneboronic acid, 2-cyanophenylboric acid, 2-cyanophenylboronicacid, 2-dihydroxyboranyl benzonitrile, boronic acid, b-2-cyanophenyl, 2-boronobenzonitrile, 2-cyanobenzene boronic acid, 2-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, cyanophenyl | |
Acide (2-cyanophényl)boronique |
Spécification
2-Cyanobenzeneboronic acid | |
250°C to 254°C | |
MFCD01632208 | |
Soluble in methanol. | |
OB(O)C1=CC=CC=C1C#N | |
146.94 | |
146.94 |
138642-62-3 | |
C7H6BNO2 | |
2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyanobenzeneboronic acid, 2-cyanophenylboric acid, 2-cyanophenylboronicacid, 2-dihydroxyboranyl benzonitrile, boronic acid, b-2-cyanophenyl, 2-boronobenzonitrile, 2-cyanobenzene boronic acid, 2-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, cyanophenyl | |
NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (2-cyanophényl)boronique | |
2734610 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only