Learn More
Chlorure de 2-chloropropionyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
36.98€ - 394.97€
Identifiants chimiques
CAS | 7623-09-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4Cl2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.97 |
Numéro MDL | MFCD00000862 |
Clé InChI | JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone |
CID PubChem | 111019 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-chloropropanoyl |
SMILES | CC(C(=O)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10701175
|
Thermo Scientific Acros
295160250 |
25 mL | Flacon en verre |
36.98€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10023450
|
Thermo Scientific Acros
295161000 |
100 mL | Flacon en verre |
91.15€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10772961
|
Thermo Scientific Acros
295165000 |
500 mL | Flacon en verre |
394.97€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7623-09-8 | |
126.97 | |
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N | |
111019 | |
CC(C(=O)Cl)Cl |
C3H4Cl2O | |
MFCD00000862 | |
2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone | |
Chlorure de 2-chloropropanoyl |
Spécification
2-Chloropropionyl chloride | |
7623-09-8 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
109.0°C to 111.0°C | |
Authentique | |
C3H4Cl2O | |
1.4390 to 1.4410 | |
02, 248 | |
2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone | |
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N | |
Chlorure de 2-chloropropanoyl | |
111019 | |
95% |
95% | |
94.0 | |
-71.0°C | |
1.3000g/mL | |
34°C | |
94% min. (GC) | |
CH3CH(Cl)COCl | |
MFCD00000862 | |
1.3 | |
Solubility in water: reacts | |
CC(C(=O)Cl)Cl | |
126.97 | |
126.97 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-540-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Chloropropionyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.