Learn More
Chlorure de 2-chloropropionyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10023450
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7623-09-8
Formule moléculaire C3H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 126.97
Numéro MDL MFCD00000862
Clé InChI JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
CID PubChem 111019
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloropropanoyl
SMILES CC(C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropropionyl chloride
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -71.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3000g/mL
Point d’ébullition 109.0°C to 111.0°C
Point d’éclair 34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(Cl)COCl
Indice de réfraction 1.4390 to 1.4410
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 248
Gravité spécifique 1.3
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 126.97
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloropropionyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.