Learn More
Chlorure de 2-chloronicotinoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
61.50€ - 204.00€
Identifiants chimiques
CAS | 49609-84-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3Cl2NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.00 |
Numéro MDL | MFCD00051677 |
Clé InChI | RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloronicotinoyl chloride, 2-chloro-nicotinoyl chloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2-chloro, 2-chloronicotinylchloride, pubchem2599, acmc-209kgw, chloronicotinoyl chloride, 2-chloronicotinoylchloride, 2-chloro nicotinoyl chloride, 2-chloronicotinic acid chloride |
CID PubChem | 2774541 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-chloropyridine-3-carbonyle |
SMILES | ClC(=O)C1=CC=CN=C1Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10061284
|
Thermo Scientific Acros
395790050 |
5 g | Flacon en verre |
61.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10614195
|
Thermo Scientific Acros
395790250 |
25 g | Flacon en verre |
204.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
49609-84-9 | |
176.00 | |
RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N | |
2774541 | |
ClC(=O)C1=CC=CN=C1Cl |
C6H3Cl2NO | |
MFCD00051677 | |
2-chloronicotinoyl chloride, 2-chloro-nicotinoyl chloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2-chloro, 2-chloronicotinylchloride, pubchem2599, acmc-209kgw, chloronicotinoyl chloride, 2-chloronicotinoylchloride, 2-chloro nicotinoyl chloride, 2-chloronicotinic acid chloride | |
Chlorure de 2-chloropyridine-3-carbonyle |
Spécification
2-Chloronicotinoyl chloride | |
96.0 | |
38°C to 39°C | |
89°C to 91°C (1.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H3Cl2NO | |
2-chloronicotinoyl chloride, 2-chloro-nicotinoyl chloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2-chloro, 2-chloronicotinylchloride, pubchem2599, acmc-209kgw, chloronicotinoyl chloride, 2-chloronicotinoylchloride, 2-chloro nicotinoyl chloride, 2-chloronicotinic acid chloride | |
ClC(=O)C1=CC=CN=C1Cl | |
176.00 | |
176 | |
Faible fusion de solide |
49609-84-9 | |
100.0 | |
Beige-jaune à blanc | |
>110°C | |
97% | |
MFCD00051677 | |
RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2-chloropyridine-3-carbonyle | |
2774541 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- 2-Chloronicotinoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only