Learn More
Chlorure de 2-chloronicotinoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10614195
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49609-84-9
Formule moléculaire C6H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 176.00
Numéro MDL MFCD00051677
Clé InChI RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloronicotinoyl chloride, 2-chloro-nicotinoyl chloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2-chloro, 2-chloronicotinylchloride, pubchem2599, acmc-209kgw, chloronicotinoyl chloride, 2-chloronicotinoylchloride, 2-chloro nicotinoyl chloride, 2-chloronicotinic acid chloride
CID PubChem 2774541
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloropyridine-3-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=CC=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloronicotinoyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38°C to 39°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Point d’ébullition 89°C to 91°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 176
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloronicotinoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.