Learn More
2-chloronicotinamide, 98+ %, Thermo Scientific™
12.36€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS 10366-35-5
Formule moléculaire C6H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.569
Numéro MDL MFCD00006237
Clé InChI ZQZAHPFFZWEUCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 2-chloro, chloronicotinamide, 2-chloro-nicotinamide, acmc-1bvtu, nicotinamide, 2-chloro, 2-chloronicotinic acid amide, ksc492e7f, 2-chloro-3-pyridinecarboxamide
CID PubChem 82588
Nom IUPAC 2-chloropyridine-3-carboxamide
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11480003
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12090.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11490003
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12090.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11400013
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12090.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
10366-35-5
156.569
ZQZAHPFFZWEUCL-UHFFFAOYSA-N
82588
C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)N
C6H5ClN2O
MFCD00006237
2-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 2-chloro, chloronicotinamide, 2-chloro-nicotinamide, acmc-1bvtu, nicotinamide, 2-chloro, 2-chloronicotinic acid amide, ksc492e7f, 2-chloro-3-pyridinecarboxamide
2-chloropyridine-3-carboxamide
Spécification
2-Chloronicotinamide
163°C to 167°C
MFCD00006237
2-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 2-chloro, chloronicotinamide, 2-chloro-nicotinamide, acmc-1bvtu, nicotinamide, 2-chloro, 2-chloronicotinic acid amide, ksc492e7f, 2-chloro-3-pyridinecarboxamide
C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)N
156.569
156.57
10366-35-5
C6H5ClN2O
119026
ZQZAHPFFZWEUCL-UHFFFAOYSA-N
2-chloropyridine-3-carboxamide
82588
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-808-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures