Learn More
2-chloroacrylonitrile, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
39.90€ - 124.62€
Identifiants chimiques
CAS | 920-37-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H2ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.51 |
Numéro MDL | MFCD00001858 |
Clé InChI | OYUNTGBISCIYPW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloroacrylonitrile, 2-propenenitrile, 2-chloro, chloroacrylonitrile, acrylonitrile, 2-chloro, 2-chloro-2-propenenitrile, unii-ffj1qhd154, ccris 6869, alpha-chloroacrylonitrile, .alpha.-chloroacrylonitrile, ffj1qhd154 |
CID PubChem | 70198 |
Nom IUPAC | 2-chloroprop-2-enenitrile |
SMILES | ClC(=C)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10623332
|
Thermo Scientific Acros
108560050 |
5 g | Flacon en verre |
39.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10157843
|
Thermo Scientific Acros
108560250 |
25 g | Flacon en verre |
124.62€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
920-37-6 | |
87.51 | |
OYUNTGBISCIYPW-UHFFFAOYSA-N | |
70198 | |
ClC(=C)C#N |
C3H2ClN | |
MFCD00001858 | |
2-chloroacrylonitrile, 2-propenenitrile, 2-chloro, chloroacrylonitrile, acrylonitrile, 2-chloro, 2-chloro-2-propenenitrile, unii-ffj1qhd154, ccris 6869, alpha-chloroacrylonitrile, .alpha.-chloroacrylonitrile, ffj1qhd154 | |
2-chloroprop-2-enenitrile |
Spécification
2-Chloroacrylonitrile | |
920-37-6 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
88°C to 89°C | |
Authentique | |
C3H2ClN | |
1.4290 to 1.431 | |
03,66; 04,76; 05,107; 06,142; 08,444; 09,75; 11,139; 16,391 | |
2-chloroacrylonitrile, 2-propenenitrile, 2-chloro, chloroacrylonitrile, acrylonitrile, 2-chloro, 2-chloro-2-propenenitrile, unii-ffj1qhd154, ccris 6869, alpha-chloroacrylonitrile, .alpha.-chloroacrylonitrile, ffj1qhd154 | |
ClC(=C)C#N | |
500ppm (ca.) hydroquinone | |
70198 | |
99% |
Stabilized | |
98.5 | |
-65°C | |
1.0960g/mL | |
6°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2C=C(Cl)CN | |
MFCD00001858 | |
1.096 | |
OYUNTGBISCIYPW-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloroprop-2-enenitrile | |
87.51 | |
87.51 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Toxic if inhaled.
Toxic in contact with skin.
Causes skin irritation.
Fatal if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Suspected of causing cancer.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Use personal protective equipment as required.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-055-2
- 2-Chloroacrylonitrile, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only