Learn More
2-chloroacrylonitrile, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10157843
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 920-37-6
Formule moléculaire C3H2ClN
Poids moléculaire (g/mol) 87.51
Numéro MDL MFCD00001858
Clé InChI OYUNTGBISCIYPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroacrylonitrile, 2-propenenitrile, 2-chloro, chloroacrylonitrile, acrylonitrile, 2-chloro, 2-chloro-2-propenenitrile, unii-ffj1qhd154, ccris 6869, alpha-chloroacrylonitrile, .alpha.-chloroacrylonitrile, ffj1qhd154
CID PubChem 70198
Nom IUPAC 2-chloroprop-2-énenitrile
SMILES ClC(=C)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroacrylonitrile
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -65°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0960g/mL
Point d’ébullition 88°C to 89°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(Cl)CN
Indice de réfraction 1.4290 to 1.431
Quantité 25 g
Fieser 03,66; 04,76; 05,107; 06,142; 08,444; 09,75; 11,139; 16,391
Gravité spécifique 1.096
Stabilisateur 500ppm (ca.) hydroquinone
Poids de la formule 87.51
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroacrylonitrile, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.