Learn More
2’-Chloroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
57.80€ - 662.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2142-68-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.593 |
Numéro MDL | MFCD00000560 |
Clé InChI | ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene |
CID PubChem | 72864 |
Nom IUPAC | 1-(2-chlorophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2142-68-9 | |
154.593 | |
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N | |
72864 | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl |
C8H7ClO | |
MFCD00000560 | |
2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene | |
1-(2-chlorophényl)éthanone |
Spécification
2'-Chloroacetophenone | |
1.189 | |
88°C (190°F) | |
1.5435 | |
UN3416 | |
2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl | |
154.593 | |
154.6 |
2142-68-9 | |
228°C to 229°C | |
C8H7ClO | |
MFCD00000560 | |
1858916 | |
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-chlorophényl)éthanone | |
72864 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H227-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Liquide combustible.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROACÉTOPHÉNONE, LIQUIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 218-397-6
missing translation for 'rtecsNumber' : AM6310000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only