Learn More
2’-Chloroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432268
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2142-68-9
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.593
Numéro MDL MFCD00000560
Clé InChI ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
CID PubChem 72864
Nom IUPAC 1-(2-chlorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Chloroacetophenone
Densité 1.189
Point d’ébullition 228°C to 229°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Indice de réfraction 1.5435
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3416
Beilstein 1858916
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 98%