Learn More
2-chloro-N,N-diméthyl-6-nitroaniline, 96 %, Thermo Scientific™
44.20€ - 522.00€
Identifiants chimiques
CAS | 96994-75-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9ClN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.622 |
Clé InChI | AMHCHWZVYGFSNK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloro-6-nitro-n,n-dimethylaniline, 2-chloro-n,n-dimethyl-6-nitrobenzenamine, 2-chloro-6-nitro-phenyl-dimethyl-amine |
CID PubChem | 13418267 |
Nom IUPAC | 2-chloro-N,N-diméthyl-6-nitroaniline |
SMILES | CN(C)C1=C(C=CC=C1Cl)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15419918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63288.MD |
250 mg | |||||||
15499908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63288.03 |
1 g |
146.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15409918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63288.06 |
5 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
96994-75-1 | |
200.622 | |
2-chloro-6-nitro-n,n-dimethylaniline, 2-chloro-n,n-dimethyl-6-nitrobenzenamine, 2-chloro-6-nitro-phenyl-dimethyl-amine | |
2-chloro-N,N-diméthyl-6-nitroaniline |
C8H9ClN2O2 | |
AMHCHWZVYGFSNK-UHFFFAOYSA-N | |
13418267 | |
CN(C)C1=C(C=CC=C1Cl)[N+](=O)[O-] |
Spécification
2-Chloro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline | |
C8H9ClN2O2 | |
3269421 | |
AMHCHWZVYGFSNK-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-N,N-diméthyl-6-nitroaniline | |
13418267 | |
96% |
96994-75-1 | |
UN2811 | |
2-chloro-6-nitro-n,n-dimethylaniline, 2-chloro-n,n-dimethyl-6-nitrobenzenamine, 2-chloro-6-nitro-phenyl-dimethyl-amine | |
CN(C)C1=C(C=CC=C1Cl)[N+](=O)[O-] | |
200.622 | |
200.62 | |
Solide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures