Learn More
2-chloro-N,N-diméthyl-6-nitroaniline, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15409918
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96994-75-1
Formule moléculaire C8H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.622
Clé InChI AMHCHWZVYGFSNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-nitro-n,n-dimethylaniline, 2-chloro-n,n-dimethyl-6-nitrobenzenamine, 2-chloro-6-nitro-phenyl-dimethyl-amine
CID PubChem 13418267
Nom IUPAC 2-chloro-N,N-diméthyl-6-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=C(C=CC=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3269421
Poids de la formule 200.62
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide