Learn More
2-chloro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline, 96 %, Thermo Scientific™
31.05€ - 327.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6213-19-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9ClN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.622 |
Numéro MDL | MFCD00043604 |
Clé InChI | OZKAWTHGBGLZKC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloro-nn-dimethyl-4-nitroaniline, benzenamine, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-4-nitro-2-chloroaniline, 2-chloro-4-nitrophenyl dimethylamine, 3-chloro-4-dimethylamino nitrobenzene, 3-chloro-4-dimethylaminonitrobenzene, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitrobenzenamine, benzenamine,2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-n,n-dimethylaniline |
CID PubChem | 80343 |
Nom IUPAC | 2-chloro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline |
SMILES | CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
6213-19-0 | |
200.622 | |
OZKAWTHGBGLZKC-UHFFFAOYSA-N | |
80343 | |
CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl |
C8H9ClN2O2 | |
MFCD00043604 | |
2-chloro-nn-dimethyl-4-nitroaniline, benzenamine, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-4-nitro-2-chloroaniline, 2-chloro-4-nitrophenyl dimethylamine, 3-chloro-4-dimethylamino nitrobenzene, 3-chloro-4-dimethylaminonitrobenzene, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitrobenzenamine, benzenamine,2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-n,n-dimethylaniline | |
2-chloro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline |
Spécification
2-Chloro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline | |
C8H9ClN2O2 | |
UN2811 | |
OZKAWTHGBGLZKC-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline | |
80343 | |
96% |
6213-19-0 | |
MFCD00043604 | |
2-chloro-nn-dimethyl-4-nitroaniline, benzenamine, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-4-nitro-2-chloroaniline, 2-chloro-4-nitrophenyl dimethylamine, 3-chloro-4-dimethylamino nitrobenzene, 3-chloro-4-dimethylaminonitrobenzene, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitrobenzenamine, benzenamine,2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-n,n-dimethylaniline | |
CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl | |
200.622 | |
200.62 | |
Solide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 228-280-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante