Learn More
2-chloro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15440209
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6213-19-0
Formule moléculaire C8H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.622
Numéro MDL MFCD00043604
Clé InChI OZKAWTHGBGLZKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-nn-dimethyl-4-nitroaniline, benzenamine, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-4-nitro-2-chloroaniline, 2-chloro-4-nitrophenyl dimethylamine, 3-chloro-4-dimethylamino nitrobenzene, 3-chloro-4-dimethylaminonitrobenzene, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitrobenzenamine, benzenamine,2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-n,n-dimethylaniline
CID PubChem 80343
Nom IUPAC 2-chloro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 200.62
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide