Learn More
2-Chloro-6-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
69.85€ - 278.39€
Identifiants chimiques
CAS | 87-64-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.582 |
Numéro MDL | MFCD00020000 |
Clé InChI | YPNZJHFXFVLXSE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-chloro-o-cresol, phenol, 2-chloro-6-methyl, o-cresol, 6-chloro, 2-methyl-6-chlorophenol, 2-chloro-6-methyl-phenol, 6-chloro cresol, 6-chlor-o-kresol, pubchem3669, 6-chloro-2-methylphenol, 2-chloro-6-methyl phenol |
CID PubChem | 6898 |
Nom IUPAC | 2-chloro-6-méthylphénol |
SMILES | CC1=C(C(=CC=C1)Cl)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03617.06 |
5 g |
69.85€
4.16mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302246
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03617.14 |
25 g |
278.39€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Chloro-6-methylphenol is s an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2chloro-6-méthylphénol est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (24 mg/ml à 25°C).
Remarques
Température de stockage : 2 - 4°C. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases.
Identifiants chimiques
87-64-9 | |
142.582 | |
YPNZJHFXFVLXSE-UHFFFAOYSA-N | |
6898 | |
CC1=C(C(=CC=C1)Cl)O |
C7H7ClO | |
MFCD00020000 | |
6-chloro-o-cresol, phenol, 2-chloro-6-methyl, o-cresol, 6-chloro, 2-methyl-6-chlorophenol, 2-chloro-6-methyl-phenol, 6-chloro cresol, 6-chlor-o-kresol, pubchem3669, 6-chloro-2-methylphenol, 2-chloro-6-methyl phenol | |
2-chloro-6-méthylphénol |
Spécification
2-Chloro-6-methylphenol | |
1.201 | |
72°C (161°F) | |
1.545 | |
UN2669 | |
6-chloro-o-cresol, phenol, 2-chloro-6-methyl, o-cresol, 6-chloro, 2-methyl-6-chlorophenol, 2-chloro-6-methyl-phenol, 6-chloro cresol, 6-chlor-o-kresol, pubchem3669, 6-chloro-2-methylphenol, 2-chloro-6-methyl phenol | |
YPNZJHFXFVLXSE-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-6-méthylphénol | |
6898 | |
98% |
87-64-9 | |
75°C to 76°C (12 mmHg) | |
C7H7ClO | |
MFCD00020000 | |
774623 | |
Soluble in water (24mg/ml at 25°C). | |
CC1=C(C(=CC=C1)Cl)O | |
142.582 | |
142.59 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H318-H227-H302-H312-H315-H335
Toxic if inhaled.
Causes serious eye damage.
Combustible liquid.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 201-760-8
missing translation for 'rtecsNumber' : GO7120100
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Chloro-6-methylphenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 6-Chloro-o-cresol
RUO – Research Use Only