Learn More
2-Chloro-6-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302246
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2-Chloro-6-methylphenol is s an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2chloro-6-méthylphénol est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (24 mg/ml à 25°C).
Remarques
Température de stockage : 2 - 4°C. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-64-9
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.582
Numéro MDL MFCD00020000
Clé InChI YPNZJHFXFVLXSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-o-cresol, phenol, 2-chloro-6-methyl, o-cresol, 6-chloro, 2-methyl-6-chlorophenol, 2-chloro-6-methyl-phenol, 6-chloro cresol, 6-chlor-o-kresol, pubchem3669, 6-chloro-2-methylphenol, 2-chloro-6-methyl phenol
CID PubChem 6898
Nom IUPAC 2-chloro-6-méthylphénol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methylphenol
Densité 1.201
Point d’ébullition 75°C to 76°C (12 mmHg)
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.545
Quantité 25 g
Numéro UN UN2669
Beilstein 774623
Informations sur la solubilité Soluble in water (24mg/ml at 25°C).
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 98%