Learn More
2-Chloro-6-fluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
39.00€ - 137.00€
Identifiants chimiques
CAS 2040-90-6
Formule moléculaire C6H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 146.545
Numéro MDL MFCD01631574
Clé InChI QIAQIYQASAWZPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-fluoro-phenol, 2-chloro-6-fluoro phenol, phenol, 2-chloro-6-fluoro, pubchem2853, 6-chlor-2-fluorphenol, acmc-1cqou, 6-chloro-2-fluorophenol, 2-chlor-6-fluorphenol;, 2-chloro-6-fluorophenol;, 2-chlor-6-fluor-phenol;
CID PubChem 2773710
Nom IUPAC 2-chloro-6-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11450907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23303.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11460907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23303.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
2040-90-6
146.545
QIAQIYQASAWZPP-UHFFFAOYSA-N
2773710
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)F
C6H4ClFO
MFCD01631574
2-chloro-6-fluoro-phenol, 2-chloro-6-fluoro phenol, phenol, 2-chloro-6-fluoro, pubchem2853, 6-chlor-2-fluorphenol, acmc-1cqou, 6-chloro-2-fluorophenol, 2-chlor-6-fluorphenol;, 2-chloro-6-fluorophenol;, 2-chlor-6-fluor-phenol;
2-chloro-6-fluorophénol
Spécification
2-Chloro-6-fluorophenol
61°C to 65°C
C6H4ClFO
UN3261
2-chloro-6-fluoro-phenol, 2-chloro-6-fluoro phenol, phenol, 2-chloro-6-fluoro, pubchem2853, 6-chlor-2-fluorphenol, acmc-1cqou, 6-chloro-2-fluorophenol, 2-chlor-6-fluorphenol;, 2-chloro-6-fluorophenol;, 2-chlor-6-fluor-phenol;
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)F
146.545
146.55
2040-90-6
Phenol-like
MFCD01631574
1936441
QIAQIYQASAWZPP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-fluorophénol
2773710
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H340-H361-H314-H318-H302-H317
May cause genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H335-H340-H361f
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 433-890-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante