Learn More
2-Chloro-6-fluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11450907
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2040-90-6
Formule moléculaire C6H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 146.545
Numéro MDL MFCD01631574
Clé InChI QIAQIYQASAWZPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-fluoro-phenol, 2-chloro-6-fluoro phenol, phenol, 2-chloro-6-fluoro, pubchem2853, 6-chlor-2-fluorphenol, acmc-1cqou, 6-chloro-2-fluorophenol, 2-chlor-6-fluorphenol;, 2-chloro-6-fluorophenol;, 2-chlor-6-fluor-phenol;
CID PubChem 2773710
Nom IUPAC 2-chloro-6-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-fluorophenol
Point de fusion 61°C to 65°C
Odeur Phenol-like
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1936441
Poids de la formule 146.55
Pourcentage de pureté 97%