Learn More
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)nicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
42.70€ - 481.00€
Identifiants chimiques
CAS | 505084-59-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3ClF3NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 225.551 |
Numéro MDL | MFCD08741353 |
Clé InChI | RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid |
CID PubChem | 12140227 |
Nom IUPAC | Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique |
SMILES | C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
505084-59-3 | |
225.551 | |
RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N | |
12140227 | |
C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O |
C7H3ClF3NO2 | |
MFCD08741353 | |
2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid | |
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique |
Spécification
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid | |
173°C to 178°C | |
MFCD08741353 | |
RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique | |
12140227 | |
97% |
505084-59-3 | |
C7H3ClF3NO2 | |
2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid | |
C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O | |
225.551 | |
225.55 | |
Solide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante