Learn More
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)nicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15400009
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505084-59-3
Formule moléculaire C7H3ClF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 225.551
Numéro MDL MFCD08741353
Clé InChI RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid
CID PubChem 12140227
Nom IUPAC Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique
SMILES C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Point de fusion 173°C to 178°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 225.55
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide