Learn More
2-chloro-5-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.20€ - 524.00€
Identifiants chimiques
CAS | 615-74-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.58 |
Numéro MDL | MFCD00002175 |
Clé InChI | SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-chloro-m-cresol, phenol, 2-chloro-5-methyl, m-cresol, 6-chloro, 3-methyl-6-chlorophenol, 4-chloro-3-hydroxytoluene, 5-methyl-2-chlorophenol, 6-chloro-3-methylphenol, dsstox_cid_26558, dsstox_rid_81718 |
CID PubChem | 12008 |
Nom IUPAC | 2-chloro-5-methylphenol |
SMILES | CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10625422
|
Thermo Scientific Acros
170410250 |
25 g | Flacon en verre | ||||||
10573341
|
Thermo Scientific Acros
170411000 |
100 g | Flacon en verre | ||||||
10455755
|
Thermo Scientific Acros
170415000 |
500 g | Flacon en verre |
524.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
615-74-7 | |
142.58 | |
SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N | |
12008 | |
CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1 |
C7H7ClO | |
MFCD00002175 | |
6-chloro-m-cresol, phenol, 2-chloro-5-methyl, m-cresol, 6-chloro, 3-methyl-6-chlorophenol, 4-chloro-3-hydroxytoluene, 5-methyl-2-chlorophenol, 6-chloro-3-methylphenol, dsstox_cid_26558, dsstox_rid_81718 | |
2-chloro-5-methylphenol |
Spécification
2-chloro-5-methylphenol | |
98.5 | |
45.0°C to 48.0°C | |
196.0°C | |
Authentique | |
C7H7ClO | |
MFCD00002175 | |
6-chloro-m-cresol, phenol, 2-chloro-5-methyl, m-cresol, 6-chloro, 3-methyl-6-chlorophenol, 4-chloro-3-hydroxytoluene, 5-methyl-2-chlorophenol, 6-chloro-3-methylphenol, dsstox_cid_26558, dsstox_rid_81718 | |
CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1 | |
142.58 | |
142.58 | |
Poudre cristalline |
615-74-7 | |
100.0 | |
Beige | |
81°C | |
98.5% min. (GC) | |
ClC6H3(CH3)OH | |
06, I, 187 | |
SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-5-methylphenol | |
12008 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-444-9
- 2-Chloro-5-methylphenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.