Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
74.90€ - 257.00€
Identifiants chimiques
CAS 33034-67-2
Formule moléculaire C5H2ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 182.53
Numéro MDL MFCD00115111
Clé InChI FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130
CID PubChem 2773912
Nom IUPAC 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15498078
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
H61522.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15408088
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
H61522.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
33034-67-2
182.53
FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
2773912
C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
C5H2ClF3N2
MFCD00115111
2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130
2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Spécification
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
60°C (10 mmHg)
C5H2ClF3N2
UN1993
FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2773912
97%
33034-67-2
49°C (120°F)
MFCD00115111
2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130
C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
182.53
182.53
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.