Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Code produit. 15408088
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 33034-67-2
Formule moléculaire C5H2ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 182.53
Numéro MDL MFCD00115111
Clé InChI FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130
CID PubChem 2773912
Nom IUPAC 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point d’ébullition 60°C (10 mmHg)
Point d’éclair 49°C (120°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 182.53
Pourcentage de pureté 97%