Learn More
2-Chloro-4-nitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.47€ - 324.62€
Identifiants chimiques
CAS | 619-08-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4ClNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.552 |
Numéro MDL | MFCD00043910 |
Clé InChI | BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908 |
CID PubChem | 12074 |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11447154
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21561.09 |
10 g |
33.47€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11457154
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21561.18 |
50 g |
96.08€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11467154
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21561.30 |
250 g |
324.62€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Chloro-4-nitrophenol, is frequently used as building blocks for dyes, plastics, explosives. It acts as a catalytic agent, petrochemical additive and used in organic synthesis. It can react with sulfuric acid dimethyl ester to produce 2-chloro-4-nitro-anisole. This reaction will need reagents K2CO3 and xylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-chloro-4-nitrophénol est fréquemment utilisé comme blocs de construction pour les colorants, les plastiques et les explosifs. Il agit comme catalyseur, comme additif pétrochimique, et il est utilisé en synthèse organique. Il peut réagir avec l’ester diméthylique de l’acide sulfurique pour produire du 2-chloro-4-nitro-anisole. Cette réaction nécessitera les réactifs K2CO3 et xylène.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver loin des agents oxydants forts, et des bases fortes.
Identifiants chimiques
619-08-9 | |
173.552 | |
BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N | |
12074 |
C6H4ClNO3 | |
MFCD00043910 | |
2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908 | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O |
Spécification
2-Chloro-4-nitrophenol | |
108°C to 112°C | |
C6H4ClNO3 | |
2046372 | |
Slightly Soluble in water. | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O | |
12074 | |
97% |
619-08-9 | |
Characteristic | |
MFCD00043910 | |
2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908 | |
BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N | |
173.552 | |
173.56 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 210-578-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SK5075000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only