Learn More
2-Chloro-4-nitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11457154
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
2-Chloro-4-nitrophenol, is frequently used as building blocks for dyes, plastics, explosives. It acts as a catalytic agent, petrochemical additive and used in organic synthesis. It can react with sulfuric acid dimethyl ester to produce 2-chloro-4-nitro-anisole. This reaction will need reagents K2CO3 and xylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloro-4-nitrophénol est fréquemment utilisé comme blocs de construction pour les colorants, les plastiques et les explosifs. Il agit comme catalyseur, comme additif pétrochimique, et il est utilisé en synthèse organique. Il peut réagir avec l’ester diméthylique de l’acide sulfurique pour produire du 2-chloro-4-nitro-anisole. Cette réaction nécessitera les réactifs K2CO3 et xylène.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver loin des agents oxydants forts, et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-08-9
Formule moléculaire C6H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.552
Numéro MDL MFCD00043910
Clé InChI BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908
CID PubChem 12074
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-nitrophenol
Point de fusion 108°C to 112°C
Odeur Characteristic
Quantité 50 g
Beilstein 2046372
Informations sur la solubilité Slightly Soluble in water.
Poids de la formule 173.56
Pourcentage de pureté 97%