Learn More
2-chloro-4,6-diphényl-1,3,5-triazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.40€ - 309.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3842-55-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H10ClN3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 267.716 |
Numéro MDL | MFCD05738885 |
Clé InChI | DDGPPAMADXTGTN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, diphenyl chloro-s-triazine, 4,6-diphenyl-2-chloro-s-triazine, acmc-1ctho, 2-chloro4,6-diphenyl-s-triazine, s-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 2,6-diphenyl-4-chloro-1,3,5-triazine, 1,3,5-riazine, 2-hloro-4,6-iphenyl, 1,3,5-triazine,2-chloro-4,6-diphenyl |
CID PubChem | 19698 |
Nom IUPAC | 2-chloro-4,6-diphényl-1,3,5-triazine |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NC(=N2)Cl)C3=CC=CC=C3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15495967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33175.03 |
1 g |
31.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33175.06 |
5 g |
95.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15415977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33175.14 |
25 g |
309.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A rational synthesis of kyaphenine (2:4:6-triphenyl-1:3:5-triazine) has been effected by reaction of 2-chloro-4:6-diphenyl-1:3:5-triazine with phenylmagnesium bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUne synthèse rationnelle de la cyaphénine (2:4:6-triphényl-1:3:5 -triazine) a été effectuée par réaction de 2-chloro-4:6-diphényl-1:35-triazine avec bromure de phénylmagnésium.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
3842-55-5 | |
267.716 | |
DDGPPAMADXTGTN-UHFFFAOYSA-N | |
19698 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NC(=N2)Cl)C3=CC=CC=C3 |
C15H10ClN3 | |
MFCD05738885 | |
1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, diphenyl chloro-s-triazine, 4,6-diphenyl-2-chloro-s-triazine, acmc-1ctho, 2-chloro4,6-diphenyl-s-triazine, s-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 2,6-diphenyl-4-chloro-1,3,5-triazine, 1,3,5-riazine, 2-hloro-4,6-iphenyl, 1,3,5-triazine,2-chloro-4,6-diphenyl | |
2-chloro-4,6-diphényl-1,3,5-triazine |
Spécification
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine | |
138°C to 140°C | |
MFCD05738885 | |
Soluble in toluene. | |
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NC(=N2)Cl)C3=CC=CC=C3 | |
267.716 | |
267.72 |
3842-55-5 | |
C15H10ClN3 | |
1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, diphenyl chloro-s-triazine, 4,6-diphenyl-2-chloro-s-triazine, acmc-1ctho, 2-chloro4,6-diphenyl-s-triazine, s-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 2,6-diphenyl-4-chloro-1,3,5-triazine, 1,3,5-riazine, 2-hloro-4,6-iphenyl, 1,3,5-triazine,2-chloro-4,6-diphenyl | |
DDGPPAMADXTGTN-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-4,6-diphényl-1,3,5-triazine | |
19698 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only