Learn More
2-chloro-4,6-diphényl-1,3,5-triazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
A rational synthesis of kyaphenine (2:4:6-triphenyl-1:3:5-triazine) has been effected by reaction of 2-chloro-4:6-diphenyl-1:3:5-triazine with phenylmagnesium bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une synthèse rationnelle de la cyaphénine (2:4:6-triphényl-1:3:5 -triazine) a été effectuée par réaction de 2-chloro-4:6-diphényl-1:35-triazine avec bromure de phénylmagnésium.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Une synthèse rationnelle de la cyaphénine (2:4:6-triphényl-1:3:5 -triazine) a été effectuée par réaction de 2-chloro-4:6-diphényl-1:35-triazine avec bromure de phénylmagnésium.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine |
Point de fusion | 138°C to 140°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in toluene. |
Poids de la formule | 267.72 |
Pourcentage de pureté | 97% |