Learn More
2-chloro-4,6-bis(éthylamino)-1,3,5-triazine, 96 %, Thermo Scientific™
39.28€ - 114.00€
Identifiants chimiques
CAS 122-34-9
Formule moléculaire C7H12ClN5
Poids moléculaire (g/mol) 201.658
Numéro MDL MFCD00023174
Clé InChI ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme simazine, gesatop, princep, simanex, aquazine, batazina, herbazin, symazine, tafazine, taphazine
CID PubChem 5216
ChEBI CHEBI:27496
Nom IUPAC 6-chloro-2-N,4-N-diéthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CCNC1=NC(=NC(=N1)Cl)NCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326726
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03947.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11336726
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03947.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
122-34-9
201.658
ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
5216
6-chloro-2-N,4-N-diéthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
C7H12ClN5
MFCD00023174
simazine, gesatop, princep, simanex, aquazine, batazina, herbazin, symazine, tafazine, taphazine
CHEBI:27496
CCNC1=NC(=NC(=N1)Cl)NCC
Spécification
2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine
227°C to 229°C
MFCD00023174
10895
simazine, gesatop, princep, simanex, aquazine, batazina, herbazin, symazine, tafazine, taphazine
CCNC1=NC(=NC(=N1)Cl)NCC
201.658
CHEBI:27496
96%
122-34-9
C7H12ClN5
UN3077
14,8533
ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2-N,4-N-diéthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
5216
201.66
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H351
Suspected of causing cancer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H351
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-535-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XY5250000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante