Learn More
2-chloro-4,6-bis(éthylamino)-1,3,5-triazine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11326726
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-34-9
Formule moléculaire C7H12ClN5
Poids moléculaire (g/mol) 201.658
Numéro MDL MFCD00023174
Clé InChI ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme simazine, gesatop, princep, simanex, aquazine, batazina, herbazin, symazine, tafazine, taphazine
CID PubChem 5216
ChEBI CHEBI:27496
Nom IUPAC 6-chloro-2-N,4-N-diéthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CCNC1=NC(=NC(=N1)Cl)NCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine
Point de fusion 227°C to 229°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 10895
Merck Index 14,8533
Poids de la formule 201.66
Pourcentage de pureté 96%