Learn More
2’-Chloro-4’,5’-difluoroacétophénone, 95 %, Thermo Scientific™
30.10€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS | 121872-94-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5ClF2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.574 |
Numéro MDL | MFCD00671761 |
Clé InChI | BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109 |
CID PubChem | 2736489 |
Nom IUPAC | 1-(2-chloro-4,5-difluorophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
121872-94-4 | |
190.574 | |
BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N | |
2736489 | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F |
C8H5ClF2O | |
MFCD00671761 | |
2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109 | |
1-(2-chloro-4,5-difluorophényl)éthanone |
Spécification
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone | |
C8H5ClF2O | |
2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109 | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F | |
190.574 | |
190.58 |
121872-94-4 | |
MFCD00671761 | |
BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-chloro-4,5-difluorophényl)éthanone | |
2736489 | |
95% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante