Learn More
2’-Chloro-4’,5’-difluoroacétophénone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11375315
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121872-94-4
Formule moléculaire C8H5ClF2O
Poids moléculaire (g/mol) 190.574
Numéro MDL MFCD00671761
Clé InChI BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109
CID PubChem 2736489
Nom IUPAC 1-(2-chloro-4,5-difluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone
Quantité 10 g
Poids de la formule 190.58
Pourcentage de pureté 95%