Learn More
2-chloro-3-méthylpyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
75.04€ - 197.60€
Identifiants chimiques
CAS 95-58-9
Formule moléculaire C5H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Clé InChI WZHWPZQQPWKEAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2-chloro-3-methyl, 2-methyl-3-chloropyrazine, 2-chloro-3-methyl-pyrazine, 2-chloro-3-methyl pyrazine, pubchem2149, 2-chloro-3-methylpyrazin, 3-chloro-2-methylpyrazine, 3-chloro-2-methyl pyrazine, wzhwpzqqpwkeav-uhfffaoysa, 2-chloro-3, 5 , 6-ethylpyrazine
CID PubChem 66769
Nom IUPAC 2-chloro-3-méthylpyrazine
SMILES CC1=NC=CN=C1Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15585226
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
457060010
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15595226
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
457060050
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
95-58-9
128.56
pyrazine, 2-chloro-3-methyl, 2-methyl-3-chloropyrazine, 2-chloro-3-methyl-pyrazine, 2-chloro-3-methyl pyrazine, pubchem2149, 2-chloro-3-methylpyrazin, 3-chloro-2-methylpyrazine, 3-chloro-2-methyl pyrazine, wzhwpzqqpwkeav-uhfffaoysa, 2-chloro-3, 5 , 6-ethylpyrazine
2-chloro-3-méthylpyrazine
C5H5ClN2
WZHWPZQQPWKEAV-UHFFFAOYSA-N
66769
CC1=NC=CN=C1Cl
Spécification
2-Chloro-3-methylpyrazine
Authentic
Flacon en verre
pyrazine, 2-chloro-3-methyl, 2-methyl-3-chloropyrazine, 2-chloro-3-methyl-pyrazine, 2-chloro-3-methyl pyrazine, pubchem2149, 2-chloro-3-methylpyrazin, 3-chloro-2-methylpyrazine, 3-chloro-2-methyl pyrazine, wzhwpzqqpwkeav-uhfffaoysa, 2-chloro-3, 5 , 6-ethylpyrazine
CC1=NC=CN=C1Cl
128.56
128.56
95-58-9
96% min. (GC)
C5H5ClN2
WZHWPZQQPWKEAV-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-méthylpyrazine
66769
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-434-8
Identifiant produit
  • 2-Chloro-3-methylpyrazine, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.