Learn More
2-chloro-3-méthylpyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15585226
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-58-9
Formule moléculaire C5H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Clé InChI WZHWPZQQPWKEAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2-chloro-3-methyl, 2-methyl-3-chloropyrazine, 2-chloro-3-methyl-pyrazine, 2-chloro-3-methyl pyrazine, pubchem2149, 2-chloro-3-methylpyrazin, 3-chloro-2-methylpyrazine, 3-chloro-2-methyl pyrazine, wzhwpzqqpwkeav-uhfffaoysa, 2-chloro-3, 5 , 6-ethylpyrazine
CID PubChem 66769
Nom IUPAC 2-chloro-3-méthylpyrazine
SMILES CC1=NC=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-methylpyrazine
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-3-methylpyrazine, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.