Learn More
2-chloro-1-méthylimidazole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
76.40€ - 215.00€
Identifiants chimiques
CAS 253453-91-7
Formule moléculaire C4H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 116.55
Numéro MDL MFCD02179531
Clé InChI VSCQFRRKWFQPOA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2773332
Nom IUPAC 2-chloro-1-methyl-1H-imidazole
SMILES CN1C=CN=C1Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15438357
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51867.MD
250 mg
76.40€
250mg
15428357
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51867.03
1 g
215.00€
1g
Description
Description
2-Chloro-1-methylimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-chloro-1-méthylimidazole est utilisé dans les produits pharmaceutiques, les candidats médicaments, les ligands pour les catalyseurs de métaux de transition et d’autres matériaux fonctionnels moléculaires.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
253453-91-7
116.55
VSCQFRRKWFQPOA-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-1-methyl-1H-imidazole
C4H5ClN2
MFCD02179531
2773332
CN1C=CN=C1Cl
Spécification
2-Chloro-1-methylimidazole
-10°C
MFCD02179531
VSCQFRRKWFQPOA-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-1-methyl-1H-imidazole
2773332
≥97%
253453-91-7
C4H5ClN2
2-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro-1-methyl, pubchem7596, acmc-209gjb, 1-methyl-2-chloro-1h-imidazole, 2-chloro-n-methylimidazole, 1h-imidazole,2-chloro-1-methyl, 2-chloro-1n-methyl-imidazole, 2-chloro-1h-imidazole, n-me, 2-chloro-1h-imidazole, n-methyl
CN1C=CN=C1Cl
116.55
116.55
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante