Learn More
2-chloro-1-méthylimidazole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15428357
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2-Chloro-1-methylimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-chloro-1-méthylimidazole est utilisé dans les produits pharmaceutiques, les candidats médicaments, les ligands pour les catalyseurs de métaux de transition et d’autres matériaux fonctionnels moléculaires.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253453-91-7
Formule moléculaire C4H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 116.55
Numéro MDL MFCD02179531
Clé InChI VSCQFRRKWFQPOA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2773332
Nom IUPAC 2-chloro-1-methyl-1H-imidazole
SMILES CN1C=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-methylimidazole
Point de fusion -10°C
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro-1-methyl, pubchem7596, acmc-209gjb, 1-methyl-2-chloro-1h-imidazole, 2-chloro-n-methylimidazole, 1h-imidazole,2-chloro-1-methyl, 2-chloro-1n-methyl-imidazole, 2-chloro-1h-imidazole, n-me, 2-chloro-1h-imidazole, n-methyl
Poids de la formule 116.55
Pourcentage de pureté ≥97%