Learn More
Chlorure de 2-chloro-1,3-thiazole-5-carbonyle, 97 %, Maybridge
236.57€ - 461.37€
Identifiants chimiques
CAS 148637-74-5
Formule moléculaire C4HCl2NOS
Poids moléculaire (g/mol) 182.018
Numéro MDL MFCD09879938
Clé InChI GZSJPOBGZMUSPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-thiazolecarbonylchloride, 2-chloro, acmc-20n5hc, 2-chlorothiazole-5-carbonylchloride, 2-chlorothiazole-5-carbonyl chloride, 2-chloro-thiazole-5-carbonyl chloride, 5-thiazolecarbonyl chloride, 2-chloro, 5-thiazolecarbonyl chloride, 2-chloro-9ci
CID PubChem 24229701
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloro-1,3-thiazole-5-carbonyle
SMILES C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10758055
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC62902DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10722944
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC62902DE
5 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
148637-74-5
182.018
GZSJPOBGZMUSPV-UHFFFAOYSA-N
24229701
C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)Cl
C4HCl2NOS
MFCD09879938
5-thiazolecarbonylchloride, 2-chloro, acmc-20n5hc, 2-chlorothiazole-5-carbonylchloride, 2-chlorothiazole-5-carbonyl chloride, 2-chloro-thiazole-5-carbonyl chloride, 5-thiazolecarbonyl chloride, 2-chloro, 5-thiazolecarbonyl chloride, 2-chloro-9ci
Chlorure de 2-chloro-1,3-thiazole-5-carbonyle
Spécification
2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride
96.5
97%
MFCD09879938
GZSJPOBGZMUSPV-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 2-chloro-1,3-thiazole-5-carbonyle
24229701
97%
148637-74-5
100.0
C4HCl2NOS
5-thiazolecarbonylchloride, 2-chloro, acmc-20n5hc, 2-chlorothiazole-5-carbonylchloride, 2-chlorothiazole-5-carbonyl chloride, 2-chloro-thiazole-5-carbonyl chloride, 5-thiazolecarbonyl chloride, 2-chloro, 5-thiazolecarbonyl chloride, 2-chloro-9ci
C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)Cl
182.018
182.03
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Contact with water liberates toxic gas.
Reacts violently with water.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger