Learn More
Chlorure de 2-chloro-1,3-thiazole-5-carbonyle, 97 %, Maybridge
Code produit. 10722944
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 148637-74-5
Formule moléculaire C4HCl2NOS
Poids moléculaire (g/mol) 182.018
Numéro MDL MFCD09879938
Clé InChI GZSJPOBGZMUSPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-thiazolecarbonylchloride, 2-chloro, acmc-20n5hc, 2-chlorothiazole-5-carbonylchloride, 2-chlorothiazole-5-carbonyl chloride, 2-chloro-thiazole-5-carbonyl chloride, 5-thiazolecarbonyl chloride, 2-chloro, 5-thiazolecarbonyl chloride, 2-chloro-9ci
CID PubChem 24229701
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloro-1,3-thiazole-5-carbonyle
SMILES C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 182.03
Pourcentage de pureté 97%