Learn More
2-Butanol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Reagent Grade,≥99%
34.12€ - 334.48€
Identifiants chimiques
CAS | 78-92-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
Numéro MDL | MFCD00004569 |
Clé InChI | BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol |
CID PubChem | 6568 |
ChEBI | CHEBI:35687 |
Nom IUPAC | butan-2-ol |
SMILES | CCC(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15637700
|
Honeywell Research Chemicals
B85919-1L |
1 L | Glass Bottle | ||||||
15647700
|
Honeywell Research Chemicals
B85919-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle | ||||||
15667700
|
Honeywell Research Chemicals
B85919-6X1L |
6 x 1 L | Glass Bottle | ||||||
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Identifiants chimiques
78-92-2 | |
74.12 | |
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N | |
6568 | |
butan-2-ol |
C4H10O | |
MFCD00004569 | |
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol | |
CHEBI:35687 | |
CCC(C)O |
Spécification
2-Butanol | |
-115°C | |
Colorless | |
98°C | |
27°C (80.6°F) | |
Characteristic | |
C4H10O | |
MFCD00004569 | |
UN1120 | |
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol | |
CCC(C)O | |
74.12 | |
CHEBI:35687 | |
≥99% |
neutral | |
78-92-2 | |
0.808g/mL at 25°C | |
0.098 | |
761°F | |
Liquid | |
CH3CH2CH(OH)CH3 | |
12.5mmHg (20°C) | |
773649 | |
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N | |
butan-2-ol | |
6568 | |
74.12g/mol |
Sécurité et traitement
P210-P280-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - Butanols
missing translation for 'rtecsNumber' : 201-158-5
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2-Butanol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.