Learn More
2-Butanol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Code produit. 15667700
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-92-2
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00004569
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
CID PubChem 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nom IUPAC butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanol
pH neutral
Point de fusion -115°C
Couleur Colorless
Densité 0.808g/mL at 25°C
Point d’ébullition 98°C
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 0.098
Point d’éclair 27°C (80.6°F)
Température d’allumage 761°F
Odeur Characteristic
Conditionnement Glass Bottle
Forme physique Liquid
Formule linéaire CH3CH2CH(OH)CH3
Tension de vapeur 12.5mmHg (20°C)
Numéro UN UN1120
Beilstein 773649
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.