Learn More
2-Butanol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99,5 % (CPG), Honeywell™ Riedel-de Haen™
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC)
28.61€ - 171.69€
Identifiants chimiques
CAS | 78-92-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
Numéro MDL | MFCD00004569 |
Clé InChI | BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol |
CID PubChem | 6568 |
ChEBI | CHEBI:35687 |
Nom IUPAC | butan-2-ol |
SMILES | CCC(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15691700
|
Honeywell-Riedel-de Haen
19440-250ML |
250 mL | Glass Bottle | ||||||
15671700
|
Honeywell-Riedel-de Haen
19440-1L |
1 L | Bouteille en verre |
86.47€
1L |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15681700
|
Honeywell-Riedel-de Haen
19440-2.5L |
2.5 L | Bouteille en verre |
171.69€
2.50L |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Identifiants chimiques
78-92-2 | |
74.12 | |
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N | |
6568 | |
butan-2-ol |
C4H10O | |
MFCD00004569 | |
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol | |
CHEBI:35687 | |
CCC(C)O |
Spécification
2-Butanol | |
Reag. Ph. Eur. | |
Colorless | |
CH3CH2CH(OH)CH3 | |
UN1120 | |
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol | |
CCC(C)O | |
74.12 | |
CHEBI:35687 | |
≥99.5% (GC) | |
0.808g/mL at 25°C | |
0.098 | |
Liquid | |
12.5mmHg (20°C) |
-115°C | |
78-92-2 | |
C4H10O | |
MFCD00004569 | |
773649 | |
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N | |
butan-2-ol | |
6568 | |
74.12g/mol | |
puriss. p.a. | |
99°C | |
27°C (80.6°F) | |
n20/D 1.397 |
Sécurité et traitement
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378
H226-H319-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 3 - Butanols
missing translation for 'einecsNumber' : 201-158-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EO1750000