Learn More
2-Butanol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99,5 % (CPG), Honeywell™ Riedel-de Haen™
Code produit. 15691700
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-92-2
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00004569
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
CID PubChem 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nom IUPAC Butane-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanol
Point de fusion -115°C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Couleur Incolore
Densité 0.808g/mL at 25°C
Point d’ébullition 99°C
Quantité 250 mL
Limite d’explosion 0.098
Point d’éclair 27°C (80.6°F)
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.397
Formule linéaire CH3CH2CH(OH)CH3
Tension de vapeur 12.5mmHg (20°C)
Numéro UN UN1120
Beilstein 773649
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité puriss. p.a.