Learn More
2-bromothiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
77.80€ - 1101.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3034-53-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H2BrNS |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.02 |
Numéro MDL | MFCD00005316 |
Clé InChI | RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol |
CID PubChem | 76430 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1,3-thiazole |
SMILES | C1=CSC(=N1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11432607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14838.09 |
10 g |
77.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14838.14 |
25 g |
165.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11442607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14838.18 |
50 g |
269.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11452607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14838.30 |
250 g | |||||||
Description
2-Bromothiazole, is intended used for research purpose only. It is also used as Aryl halide which are used to N-arylate 5- and 7-azaindoles. Copper-catalyzed cyanation provides 2-cyanothiazole
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-bromothiazole est destiné à la recherche uniquement. Il est également utilisé comme halogénure d’aryle qui est utilisé pour les N-arylates 5- et 7-azaindoles. La cyanation catalysée par le cuivre fournit du 2-cyanothiazole
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, du bromure d’hydrogène gazeux, des oxydes d’azote (NOx), des oxydes de soufre.
Identifiants chimiques
3034-53-5 | |
164.02 | |
RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N | |
76430 | |
C1=CSC(=N1)Br |
C3H2BrNS | |
MFCD00005316 | |
2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol | |
2-bromo-1,3-thiazole |
Spécification
2-Bromothiazole | |
1.836 | |
63°C (145°F) | |
1.593 | |
105724 | |
It is insoluble in water. | |
C1=CSC(=N1)Br | |
164.02 | |
164.02 |
3034-53-5 | |
171°C | |
C3H2BrNS | |
MFCD00005316 | |
2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol | |
RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1,3-thiazole | |
76430 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 221-229-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only