Learn More
2-bromothiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432607
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
2-Bromothiazole, is intended used for research purpose only. It is also used as Aryl halide which are used to N-arylate 5- and 7-azaindoles. Copper-catalyzed cyanation provides 2-cyanothiazole
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromothiazole est destiné à la recherche uniquement. Il est également utilisé comme halogénure d’aryle qui est utilisé pour les N-arylates 5- et 7-azaindoles. La cyanation catalysée par le cuivre fournit du 2-cyanothiazole
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, du bromure d’hydrogène gazeux, des oxydes d’azote (NOx), des oxydes de soufre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3034-53-5
Formule moléculaire C3H2BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 164.02
Numéro MDL MFCD00005316
Clé InChI RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol
CID PubChem 76430
Nom IUPAC 2-bromo-1,3-thiazole
SMILES C1=CSC(=N1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiazole
Densité 1.836
Point d’ébullition 171°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.593
Quantité 10 g
Beilstein 105724
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 164.02
Pourcentage de pureté 99%