Learn More
2-bromothiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
64.20€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3034-53-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H2BrNS |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.03 |
Numéro MDL | MFCD00005316 |
Clé InChI | RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol |
CID PubChem | 76430 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1,3-thiazole |
SMILES | C1=CSC(=N1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10572961
|
Thermo Scientific Acros
170910050 |
5 mL | Flacon en verre |
64.20€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10702601
|
Thermo Scientific Acros
170910250 |
25 mL | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3034-53-5 | |
164.03 | |
RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N | |
76430 | |
C1=CSC(=N1)Br |
C3H2BrNS | |
MFCD00005316 | |
2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol | |
2-bromo-1,3-thiazole |
Spécification
2-Bromothiazole | |
3034-53-5 | |
100.0 | |
1.8200g/mL | |
63°C | |
98% min. (GC) | |
1.5910 to 1.593 | |
27, 15 | |
2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol | |
RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1,3-thiazole | |
76430 | |
98+% |
98+% | |
98.0 | |
Marron-orange à incolore | |
70°C to 71°C (20.0 mmHg) | |
Authentique | |
C3H2BrNS | |
MFCD00005316 | |
1.82 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CSC(=N1)Br | |
164.03 | |
164.03 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 221-229-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : S’assombrit en vieillissant
- 2-Bromothiazole