Learn More
2-bromothiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10702601
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3034-53-5
Formule moléculaire C3H2BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 164.03
Numéro MDL MFCD00005316
Clé InChI RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol
CID PubChem 76430
Nom IUPAC 2-bromo-1,3-thiazole
SMILES C1=CSC(=N1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiazole
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-orange à incolore
Densité 1.8200g/mL
Point d’ébullition 70°C to 71°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5910 to 1.593
Quantité 25 mL
Beilstein 27, 15
Gravité spécifique 1.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 164.03
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromothiazole