Learn More
2-Bromopropiophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
53.70€ - 676.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2114-00-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.074 |
Numéro MDL | MFCD00000145 |
Clé InChI | WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromopropiophenone, 1-propanone, 2-bromo-1-phenyl, alpha-bromopropiophenone, 1-benzoyl-1-bromoethane, 1-bromoethyl phenyl ketone, 2-bromo-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 2-bromo, .alpha.-bromopropiophenone, 2-bromo-1-phenyl-propan-1-one, 2-bromo-propiophenone |
CID PubChem | 16452 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-phénylpropan-1-one |
SMILES | CC(C(=O)C1=CC=CC=C1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11423414
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10661.14 |
25 g |
53.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433414
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10661.22 |
100 g |
153.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443414
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10661.36 |
500 g |
676.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
2114-00-3 | |
213.074 | |
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N | |
16452 | |
CC(C(=O)C1=CC=CC=C1)Br |
C9H9BrO | |
MFCD00000145 | |
2-bromopropiophenone, 1-propanone, 2-bromo-1-phenyl, alpha-bromopropiophenone, 1-benzoyl-1-bromoethane, 1-bromoethyl phenyl ketone, 2-bromo-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 2-bromo, .alpha.-bromopropiophenone, 2-bromo-1-phenyl-propan-1-one, 2-bromo-propiophenone | |
2-bromo-1-phénylpropan-1-one |
Spezifikation
2-Bromopropiophenone | |
1.417 | |
>110°C (230°F) | |
C9H9BrO | |
MFCD00000145 | |
508550 | |
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1-phénylpropan-1-one | |
16452 | |
96% |
2114-00-3 | |
245°C to 250°C | |
Pungent | |
1.572 | |
UN2927 | |
2-bromopropiophenone, 1-propanone, 2-bromo-1-phenyl, alpha-bromopropiophenone, 1-benzoyl-1-bromoethane, 1-bromoethyl phenyl ketone, 2-bromo-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 2-bromo, .alpha.-bromopropiophenone, 2-bromo-1-phenyl-propan-1-one, 2-bromo-propiophenone | |
CC(C(=O)C1=CC=CC=C1)Br | |
213.074 | |
213.08 |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H331-H314-H318
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 218-307-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UG8400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only