Learn More
2-Bromopropiophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423414
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2114-00-3
Formule moléculaire C9H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 213.074
Numéro MDL MFCD00000145
Clé InChI WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromopropiophenone, 1-propanone, 2-bromo-1-phenyl, alpha-bromopropiophenone, 1-benzoyl-1-bromoethane, 1-bromoethyl phenyl ketone, 2-bromo-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 2-bromo, .alpha.-bromopropiophenone, 2-bromo-1-phenyl-propan-1-one, 2-bromo-propiophenone
CID PubChem 16452
Nom IUPAC 2-bromo-1-phénylpropan-1-one
SMILES CC(C(=O)C1=CC=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopropiophenone
Densité 1.417
Point d’ébullition 245°C to 250°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.572
Quantité 25 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 508550
Poids de la formule 213.08
Pourcentage de pureté 96%