Learn More
(2-bromophényléthynyl)triméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.20€ - 462.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38274-16-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H13BrSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.21 |
Numéro MDL | MFCD01321391 |
Clé InChI | FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl |
CID PubChem | 4547398 |
SMILES | C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15410178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53402.03 |
1 g |
31.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15420178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53402.06 |
5 g |
109.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15430178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53402.14 |
25 g |
462.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane finds wide range application in the medicine and electronic industry. Reaction of (2-bromophenylethynyl)trimethylsilane 1 with trimethyl borate yielded the alkynearylboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (2-bromophényléthynylyl)triméthylsilane est utilisé en médecine et en électronique. La réaction du (2-bromophényléthynylyl)triméthylsilane 1 avec le borate de triméthyle conduit à l’acide alcynearylboronique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
38274-16-7 | |
253.21 | |
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N | |
4547398 |
C11H13BrSi | |
MFCD01321391 | |
2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl | |
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br |
Spécification
60°C to 80°C (2mmHg) | |
38274-16-7 | |
MFCD01321391 | |
2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl | |
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N | |
[2-(2-Bromophényl)éthynyl]triméthylsilane | |
4547398 | |
98% | |
1.19 |
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane | |
C11H13BrSi | |
>113°C (235°F) | |
Slightly soluble in water. | |
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br | |
253.21 | |
253.21 | |
1.554 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only