Learn More
(2-bromophényléthynyl)triméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15410178
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane finds wide range application in the medicine and electronic industry. Reaction of (2-bromophenylethynyl)trimethylsilane 1 with trimethyl borate yielded the alkynearylboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (2-bromophényléthynylyl)triméthylsilane est utilisé en médecine et en électronique. La réaction du (2-bromophényléthynylyl)triméthylsilane 1 avec le borate de triméthyle conduit à l’acide alcynearylboronique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38274-16-7
Formule moléculaire C11H13BrSi
Poids moléculaire (g/mol) 253.21
Numéro MDL MFCD01321391
Clé InChI FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl
CID PubChem 4547398
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Point d’ébullition 60°C to 80°C (2mmHg)
Nom chimique ou matériau (2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Quantité 1 g
Point d’éclair >113°C (235°F)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC [2-(2-Bromophényl)éthynyl]triméthylsilane
Poids de la formule 253.21
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.554
Densité 1.19